Learn More
Notoginsenoside R2, MedChemExpress
Descripción
Notoginsenoside R2 is a newly isolated notoginsenoside from Panax notoginseng, showed neuroprotective effects against 6-OHDA-induced oxidative stress and apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Notoginsenoside R2 |
| CAS | 80418-25-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H70O13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 20(S)-Notoginsenoside R2 Ginsenoside Ng-R2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (129.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC6)C |
| Peso molecular (g/mol) | 770.99 |
| Mostrar más |