Learn More
Notoginsenoside Ft1, MedChemExpress
Descripción
Notoginsenoside Ft1 is a saponin isolated from Panax notoginseng
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Notoginsenoside Ft1 |
| CAS | 155683-00-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H80O17 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 6.67 mg/mL (7.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 917.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 917.13 |
| Mostrar más |