Learn More
Notoginsenoside Fe, MedChemExpress
Código de producto. 16411288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411288 5 mg 5 miligramos
16408848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16411288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0046
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Notoginsenoside Fe
CAS 88105-29-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C47H80O17
Cantidad 5 mg
Sinónimo Notoginseng triterpenes Ginsenoside Mb
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C)([C@]3([H])C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@]([H])([C@](C)(CC/C=C(C)/C)O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC2)CC[C@@]([C@]3(C)CC6)([H])C(C)(C)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7
Peso molecular (g/mol) 917.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 917.13
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid