Learn More
Thermo Scientific™ No yo (10 U/μL)
Código de producto. 10640081 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1500 unidades
300 U
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 UNIT
500 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10640081 1500 unidades 1500 unidades
10440240 500 unidades 500 unidades
10793911 300 U 300 UNIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10640081 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    267.65€ / paquete de 1500
    Ahorro 40.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La enzima de restricción NotI reconoce los sitios GC^GGCCGC y corta mejor a 37 °C en tampón O (isoesquizómeros: CciNI).
ADN ad2 digerido con NotI, agarosa al 0,7 %, 7 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..G C▵G G C C G C...3'
3'..C G C C G G▵C G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Notl se suministra en: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,8 a 25 °C), 100 mm de NaCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,02 % de Triton X-100, 0,2mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glycerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de Notl, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN de adenovirus-tipo-2 integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Nota:
Analizado con ADN plasmídico pTZ19RJL2 digerido con BseLI. Los pásmidos súperhelicoidales pueden necesitar hasta 5 veces más NotI para una digestión completa que los ADN lineales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, No es sensible a la metilación de la presa, No sensible a la metilación de Dcm
Enzima No I
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1500 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional