Learn More
Noscapina-13C,d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Noscapine-13C,d3 |
| CAS | 1217680-57-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 13C C21 D3 H20 N O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone-13C,d3, (-)-α-Narcotine-13C,d3, (-)-Narcotine-13C,d3, α-Narcotine-13C,d3, Capval-13C,d3, Coscopin-13C,d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])N1CCc2cc3OCOc3c(OC)c2[C@@H]1[C@H]4OC(=O)c5c(OC)c(OC)ccc45 |
| Nombre IUPAC | (3S)-6,7-dimetoxi-3-[(5R)-4-metoxi-6-(trideuterio(1^{13}C)metil)-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]-3H-isobenzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 417.43 |
| Mostrar más |