Learn More
Norverapamil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485887 5 mg 5 miligramos
16470036 2 mg 2 miligramos
16462646 25 mg 25 miligramos
16443158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Norverapamil hydrochloride ((±)-Norverapamil hydrochloride), an N-demethylated metabolite of Verapamil, is a L-type calcium channel blocker and a P-glycoprotein (P-gp) function inhibitor.
Norverapamil hydrochloride ((±)-Norverapamil hydrochloride), an N-demethylated metabolite of Verapamil, is a L-type calcium channel blocker and a P-glycoprotein (P-gp) function inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norverapamil hydrochloride
CAS 67812-42-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37ClN2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Norverapamil hydrochlorideD591 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (104.81 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (64.98 mM)
SMILES N#CC(C(C)C)(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 477.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.04
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation