Learn More
Clorhidrato de nortropinona, TRC
Código de producto. 30425676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425676 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30425676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN845750500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Fórmula molecular C7 H11 N O . Cl H
Cantidad 500 mg
Sinónimo Nortropinone HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
Nombre IUPAC (1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0607