Learn More
Clorhidrato de nortropinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nortropinone Hydrochloride |
| CAS | 25602-68-0 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O . Cl H |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Nortropinone HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+; |
| SMILES | Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| Nombre IUPAC | (1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 161.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0607 |