Learn More
Clorhidrato de nortropinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946661 1 g 1 g
11956661 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25602-68-0 | C7H11NO·ClH | 161.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25602-68-0
Fórmula molecular C7H11NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 161.63
Clave InChI MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
Nombre IUPAC 8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona; clorhidrato
SMILES C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortropinone hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.7°C to 195.8°C
Color Incolora
Análisis elemental 49.94 to 54.10% C, 8.32 to 9.02% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nortropinone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.