Learn More
Clorhidrato de nortropinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411719 5 g 5 g
15421719 25 g 25 g
15431719 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64485.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25602-68-0 | C7H12ClNO | 161.629 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25602-68-0
Fórmula molecular C7H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 161.629
Número MDL MFCD03613582
Clave InChI MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
Nombre IUPAC 8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona; clorhidrato
SMILES C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortropinone hydrochloride
Punto de fusión 194°C to 196°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3693524
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.63
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido