Learn More
Nortropinona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311811 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311811 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10899000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Nombres de analitos o componentes N-Boc-nortropinone
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C12 H19 N O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
Nombre IUPAC (1S,5R)-3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de terc-butilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 225.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225,1365 g/mol