Learn More
Clorhidrato de nortropina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nortropine Hydrochloride |
| CAS | 14383-51-8 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7+; |
| SMILES | Cl.O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| Nombre IUPAC | (1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 163.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0764 |