Learn More
Nortriptilina N-Etilcarbamato, TRC
Código de producto. 30425894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425894 10 g 10 g
30417298 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN83690010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16234-88-1
Fórmula molecular C22 H25 N O2
Peso molecular (g/mol) 335.44
Sinónimo Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate
Nombre IUPAC etil-N-[3-(5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-11-ilideno)propil]-N-metilcarbamato
SMILES CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1885