Learn More
Cloruro de Nortriptilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nortriptyline hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1441 |
| Porcentaje de pureza | >95% |