Learn More
Cloruro de Nortriptilina, TRC
Código de producto. 30135249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135249 1 g 1 g
30138652 100 mg 100 miligramos
17930685 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN8370001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 894-71-3
Fórmula molecular C19 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 299.84
Sinónimo Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (8CI), 10,11-Dihydro-N-methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine hydrochloride, 38489, 5-(3-Methylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5]diene hydrochloride, Acetexa, Allegron, Altilev, Aventyl hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride, Noramitriptyline hydrochloride, Norfenazin, Noritren, Nortrilen, Nortryptilinium hydrochloride, Norzepine, Pamelor, Psychostyl, Sensival, Vividyl
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ilideno)-N-metilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortriptyline hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1441
Porcentaje de pureza >95%