Learn More
Clorhidrato de nortriptilina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11402912 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
11402912 250 mg
1 options
Código de producto. 11402912 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215355583
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 894-71-3
Fórmula molecular C19H22ClN
Peso molecular (g/mol) 299.84
Número MDL MFCD00058024
Clave InChI SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nortriptyline hydrochloride, pamelor, allegron, altilev, nortrilen, desmethylamitriptyline hydrochloride, acetexa, psychostyl, sensival, vividyl
PubChem CID 441358
Nombre IUPAC cloruro de metil(3-{triciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ilideno}propil)amina de hidrógeno
SMILES [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortriptyline Hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.8
Forma física Sólido