Learn More
Nortriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Nortriptyline hydrochloride (Desmethylamitriptyline hydrochloride), the main active metabolite of Amitriptyline, is a tricyclic antidepressant used to relieve the symptoms of depression. Nortriptyline hydrochloride is a potent autophagy inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Nortriptyline hydrochloride |
| CAS | 894-71-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H22ClN |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Desmethylamitriptyline hydrochlorideDesitriptilina hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (277.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (23.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CNCC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C\13.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 299.84 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?