Learn More
Nortriptilina.HCl, Lipomed
Código de producto. 30459973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459973 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459973 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMNTP1091HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Nortriptilina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortriptyline hydrochloride
CAS 894-71-3
Nombres de analitos o componentes Nortriptyline hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H21 N . Cl H
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP), Amitriptyline Imp. C (EP), Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d][7 ]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 299.84
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,1441 g/mol