Learn More
Cloruro de Northioridazina, TRC
Código de producto. 30009876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009876 100 mg 100 miligramos
30012626 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN830600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13002-81-8
Fórmula molecular C20 H24 N2 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 393.009
Sinónimo 2-(Methylthio)-10-[2-(2-piperidinyl)ethyl]-10H-phenothiazine Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 2-(methylthio)-10-[2-(2-piperidinyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-(methylthio)-10-[2-(2-piperidyl)ethyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), 2-(Methylthio)-10-[2-(piperidin-2-yl)ethyl]-10H-phenothiazine hydrochloride, N-Desmethylthioridazine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-metilsulfanil-10-(2-piperidina-2-iletil)fenotiazina; Cloruro
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylthioridazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2S2.ClH/c1-23-16-9-10-20-18(14-16)22(13-11-15-6-4-5-12-21-15)17-7-2-3-8-19(17)24-20;/h2-3,7-10,14-15,21H,4-6,11-13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.115