Learn More
Northiaden, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Northiaden |
| CAS | 1154-09-2 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NS/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10- |
| SMILES | CNCC\C=C/1\c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 281.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1238 |