Learn More
Thermo Scientific™ Kit de hibridación y detección quimioluminiscente North2South™
Código de producto. 11869320 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
375 mL
Tamaño de la unidad:
375 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11869320 375 mL 375 ml
1 options
Código de producto. 11869320 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37555
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Adquiera resultados de Southern blot consistentes y altamente sensibles con un nuevo sustrato ECL HRP y tampones de hibridación y bloqueo optimizados.
El kit de detección quimioluminiscente Thermo Scientific™ North2South combina un novedoso sustrato ECL para peroxidasa de rábano picante (HRP) y tampones de hibridación y bloqueo optimizados para garantizar resultados de Southern blot consistentes y
El kit de hibridación y detección Thermo Scientific North2South combina un nuevo sustrato de luminol mejorado para peróxido de rábano (HRP) con hibridación optimizada precreada y tampones de bloqueo para garantizar resultados precisos y alta sensibilidad. Cualquier blot de ácido nucleico puede hibridarse con la sonda de oligonucleótidos biotinilizada (marcada con biotina) apropiada. Después de un breve paso de bloqueo de membrana, la etiqueta de biotina se detecta con estreptavidina-HRP y una incubación de 5 minutos con el sustrato quimioluminiscente. Los resultados se registran fácilmente mediante una breve exposición a una placa de rayos X (de 1 a 15 minutos) o a una cámara CCD.
Características destacadas:
  • Sensibilidad igual o superior a 32 P
  • Compatible con muchos formatos
  • El alto nivel de salida de luz y el fondo sostenidamente bajo permiten tiempos de exposición muy cortos utilizando sistemas de cámaras CCD o película refrigerados
  • Los tampones listos para usar y el corto tiempo de proceso facilitan la transición del cambio de la detección radioactiva a la detección quimioluminiscente, incluso para usuarios principiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Produce 60 mM de citrato de sodio, 600 mM de cloruro sódico, SDS al 0,2 %, pH 7,9 cuando se diluye 1:1 en agua.
Para utilizar con (aplicación) Southern y northern blot no reactivas
Tipo de producto Tampón de lavado de astringencia de la hibridación North2South (2X)
Cantidad 375 mL