Learn More
Nortadalafil, MedChemExpress
Descripción
Nortadalafil is demethyl Tadalafil, which is a PDE5 inhibitor, currently marketed in pill form for treating erectile dysfunction (ED) under the name Cialis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nortadalafil |
| CAS | 171596-36-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H17N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Demethyl Tadalafil |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (133.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NCC(N([C@@H]1C2)[C@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C2C6=C(N5)C=CC=C6)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 375.38 |
| Mostrar más |