Learn More
Norquetiapina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30458463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458463 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458463 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMQUE1893HC1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Clorhidrato de norquetiapina, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Nombres de analitos o componentes 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
Condiciones de envío Ice Pk. (-20 °C)
Fórmula molecular C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Nombre IUPAC 6-piperazin-1-ilbenzo[b][1,4 ]benzotiazepina; diclorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 368.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 367,0677 g/mol