Learn More
Masterflex™ Tubos Norprene
Descripción
- Adecuados para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y la luz ultravioleta (UV).
- No conductivos.
- Termosellables.
- No envejecen.
- Sin oxidantes.
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis.
- Color negro opaco.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea europea; NSF-51; 3A; sin DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; sin ftalato; USP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Norprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 9,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 15,2 mm |
| Grosor (métrico) | 3,175 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Método de esterilización | Autoclave |
| Color | Negro |
| Mostrar más |