Learn More
Masterflex™ Tubos Norprene
Descripción
Los tubos Norprene son ideales para aplicaciones de resistencia a la luz ultravioleta (UV), química, de calor y ozono.
- Resiste los productos químicos y la luz UV
- No conductivos.
- Termosellables
- No envejecen.
- No oxidantes.
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Fabricados conforme a GMP
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa con el fin de que sean aptos para las aplicaciones para las que los necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (imperial) | (1/16 pulg.) |
| Diámetro interior (métrico) | (1/16 pulg.) |
| Material | Norprene |
| Diámetro exterior (imperial) | (3/16 pulg.) |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Longitud global (métrico) | 50 ft |
| Grosor (imperial) | (1/16 pulg.) |
| Grosor (métrico) | (1/16 pulg.) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60° |
| Mostrar más |