Learn More
Masterflex™ Tubos con filtro Norprene™
Código de producto. 15487703
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15487703 6,4 mm cada uno
15407713 12,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487703 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9571614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    452.16€ / paquete de 1
    Ahorro 34.84€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos coextruidos con un calibre interior inerte ultrasuave para una excelente resistencia química. Excelentes para procesamiento químico, aplicaciones industriales generales, y aplicaciones de alimentación y bebidas donde los extraíbles son un problema.
  • Camisa exterior de elastómero termoplástico Norprene con orificio interior Tygon químicamente inerte.
  • Excelente resistencia química.
  • Sin plastificadores para proteger contra extraíbles.
  • Larga vida de flexión.
  • Color beis opaco.
  • conforme con FDA.
  • Intervalo de temperatura: De – 60 a 74 °C (de – 71 a 165 °F).
  • Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea europea; NSF-51; NSF-61; sin ftalato; USP; 3A; sin DEHP; ADCF; FDA
Descripción Sin plastificadores para proteger contra extraíbles. Larga vida de flexión.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 9,96 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (métrico) 1,524 mm
Para utilizar con (aplicación) Excelentes para procesamiento químico y aplicaciones industriales generales. Aplicaciones de alimentación y bebidas donde los extraíbles son un problema.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -71 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 57 °C
Cantidad de embalaje 6,09 m (50 pies) por pack
Propiedades de resistencia Camisa exterior de elastómero termoplástico Norprene con orificio interior Tygon™ químicamente inerte para una excelente resistencia química.
Método de esterilización Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Color Beige opaco
Presión máxima 19 psi
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C