Learn More
Saint-Gobain Tubos A-60 Tygon™
Código de producto. 11988059
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
9,5 mm
Diámetro exterior (imperial):
11,2 mm
15,9 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11988059 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15 metros
10033224 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11988059 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor R6F1243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Compatibles con prácticamente todos los limpiadores y desinfectantes comerciales. Los tubos A-60-F Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ se pueden esterilizar en autoclave repetidamente hasta cinco tiempos de ciclo sin afectar a su vida útil general.
  • Vida de flexión larga en bombas peristálticas
  • Resistentes a temperaturas de - 23,8 °C (-75 °F) a 135 °C (275 °F)
  • Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
  • Esterilizable en autoclave varias veces
  • Químicamente compatibles con una amplia gama de tipos de alimentos y limpiadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, cumple con las directivas de la UE 2002/95/CE (ROHS) y 2002/72/CEE
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 15,9 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones para bombas peristálticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Beige
Dureza 61 (Shore A)
Flexibility Flexible
Presión máxima 0.9 bar at 23°C/0.55 bar at 82°C
Nivel de vacío 584 mm Hg at 82°C
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C