Learn More
Saint-Gobain Tubos A-60 Tygon™
Código de producto. 10033224
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
9,5 mm
Diámetro exterior (imperial):
11,2 mm
15,9 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
10033224 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 metros
11988059 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10033224 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor R6F1023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Compatibles con prácticamente todos los limpiadores y desinfectantes comerciales. Los tubos A-60-F Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ se pueden esterilizar en autoclave repetidamente hasta cinco tiempos de ciclo sin afectar a su vida útil general.
  • Vida de flexión larga en bombas peristálticas
  • Resistentes a temperaturas de - 23,8 °C (-75 °F) a 135 °C (275 °F)
  • Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
  • Esterilizable en autoclave varias veces
  • Químicamente compatibles con una amplia gama de tipos de alimentos y limpiadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA, cumple con las directivas de la UE 2002/95/CE (ROHS) y 2002/72/CEE
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 11,2 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones para bombas peristálticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Beige
Dureza 61 (Shore A)
Flexibility Flexible
Presión máxima 0.55 bar at 23°C/0.34 bar at 82°C
Nivel de vacío 203 mm Hg at 82°C
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C