Learn More
Maleato de norfeniramina, Mikromol™
Descripción
Maleato de norfeniramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norpheniramine Maleate |
| CAS | 19428-44-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Norpheniramine Maleate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C15 H18 N2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Norpheniramine Maleate, N-Methyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl]-pyridine Maleate, Monodesmethylpheniramine Maleate, N-Demonomethylpheniramine Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2.C4H4O4/c1-16-12-10-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-11-17-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11,14,16H,10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CNCCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; N-metil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Mostrar más |