Learn More
Maleato de norfeniramina, LoGiCal
Código de producto. 30458712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458712 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458712 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0059.06
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norpheniramine Maleate
CAS 19428-44-5
Nombres de analitos o componentes Norpheniramine Maleate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H18 N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Norpheniramine Maleate, N-Methyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl]-pyridine Maleate, Monodesmethylpheniramine Maleate, N-Demonomethylpheniramine Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2.C4H4O4/c1-16-12-10-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-11-17-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11,14,16H,10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CNCCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; N-metil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 342.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.158 g/mol