Learn More
Clorhidrato de noroximorfona, Mikromol™
Código de producto. 17991326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991326 100 mg 100 miligramos
17983806 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0673.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de noroximorfona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Noroxymorphone Hydrochloride
CAS 52446-24-9
Nombres de analitos o componentes Noroxymorphone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Naloxone Imp. A (EP), Noroxymorphone Hydrochloride, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A as Hydrochloride, Naltrexone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Naloxone Impurity A as Hydrochloride, Naltrexone Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 323.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0924 g/mol