Learn More
Clorhidrato de noroximorfona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de noroximorfona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Noroxymorphone Hydrochloride |
| CAS | 52446-24-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Noroxymorphone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Naloxone Imp. A (EP), Noroxymorphone Hydrochloride, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A as Hydrochloride, Naltrexone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Naloxone Impurity A as Hydrochloride, Naltrexone Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |