Learn More
(±)-Nornicotina-d4 (piridina-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Nornicotine-D4 |
| CAS | 66148-18-3 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H8 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11 H,2,4,6H2/i1D,3 D,5 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pirrolidin-2-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1252 g/mol |
| Mostrar más |