Learn More
Norneosildenafil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310371 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310371 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15651650AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norneosildenafil
CAS 371959-09-0
Nombres de analitos o componentes Norneosildenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 N5 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-17-19-20(26(3)25-17)22(28)24-21(23-19)16-14-15(10-11-18(16)31-5-2)32(29,30)27-12-7-6-8-13-27/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24,28)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCCCC4
Nombre IUPAC 5-(2-etoxi-5-piperidin-1-ilsulfonilfenil)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 459.56
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.194 g/mol