Learn More
Norneo Vardenafil, TRC
Código de producto. 30137609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137609 1 g 1 g
17934615 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN8245001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358390-39-3
Fórmula molecular C18 H20 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 356.38
Sinónimo 3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxybenzoic acid, Norneovardenafil
Nombre IUPAC 4-etoxi-3-(5-metil-4-oxo-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-2-il)ácido benzoico
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norneo Vardenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N4O4/c1-4-6-14-19-10(3)15-17(23)20-16(21-22(14)15)12-9-11(18(24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,24,25)(H,20,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1485
Porcentaje de pureza >95%