Learn More
Norneo Sildenafil, TRC
Código de producto. 30011081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011081 25 mg 25 miligramos
30006665 5 mg 5 miligramos
30008173 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN82430025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371959-09-0
Fórmula molecular C22 H29 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 459.56
Sinónimo Piperidine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, CID 1896867, Norneosildenafil
Nombre IUPAC 5-(2-etoxi-5-piperidina-1-ilsulfonilfenil)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norneosildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-17-19-20(26(3)25-17)22(28)24-21(23-19)16-14-15(10-11-18(16)31-5-2)32(29,30)27-12-7-6-8-13-27/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.194
Porcentaje de pureza >95%