Learn More
Nornalmefeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nornalmefene |
| CAS | 42971-33-5 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Nornalmefene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c1-9-4-5-17(20)12-8-10-2-3-11(19)14-13(10)16(17,6-7-18-12)15(9)21-14/h2-3,12,15,18-20H,1,4-8H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=C)CC[C@@]35O |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aS,12bS)-7-metiliden-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-4a,9-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.338 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.136 |