Learn More
Clorhidrato de normianserina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30464146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464146 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464146 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0147.0501
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de normianserina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Normianserin Hydrochloride
CAS 76134-77-5
Nombres de analitos o componentes Normianserin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP), Mianserin Imp. E (EP), (14 bRS)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Desmethylmianserin Hydrochloride, Normianserin Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Mianserin Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18 H,9-12H2;1 H
SMILES Cl.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC (14 bRS)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahidrodibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina hidrocloruro
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 286.8
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1237 g/mol