Learn More
Normesuximida, TRC
Código de producto. 30423021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423021 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30423021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7205005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Normesuximide
CAS 1497-17-2
Fórmula molecular C11 H11 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo N-Desmethylmethsuximide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-metil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079