Learn More
Normesuximida-d5, TRC
Código de producto. 30421958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30421958 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7205021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Normesuximide-d5
CAS 1185130-51-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11H6D5NO2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(C)CC(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 3-metil-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pirrolidina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 194.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1104
Porcentaje de pureza >95