Learn More
Clorhidrato de normaprotilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Normaprotiline |
| CAS | 5721-37-9 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine (8CI), Demethylmaprotiline, Desmethylmaprotiline, N-Desmethylmaprotiline, Normaprotiline, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine, Maprotiline-desmethyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2 |
| SMILES | NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-tetraciclo[6.6.2.0^{2,7}.0^{9,14}]hexadeca-2(7),3,5,9(14),10,12-hexaenil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 263.37674 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1674 |