Learn More
Normal Rabbit IgG, Negative Control, R&D Systems™
Código de producto. 18022912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18022912 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18022912 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AB105C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    193.20€ / 1 miligramos
    Ahorro 11.80€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 64 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Aplicaciones Control
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Control
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NA
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 1 mg
ID de gen (Entrez) 3500
Especificidad de la prueba Serum was obtained from naive (non-immunized) rabbits and purified for use as normal rabbit IgG.
Reconstitución Dissolve the lyophilized rabbit IgG in sterile PBS, pH 7.4. If 1 mL of PBS is used, the antibody concentration will be 1 mg/mL.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG