Learn More
Invitrogen™ Normal Mouse Serum
Código de producto. 10140073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10140073 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10140073 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    89.65€ / 10 ml
    Ahorro 29.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mouse Control
If the reagent is being diluted, it is recommended that only the quantity to be used within one week be diluted.
Normal Sera are non-immune serum samples from goat, human, mouse, rabbit and other species that contain the usual complement of serum proteins, including the various classes of immunoglobulins that exist in healthy animals of the particular species. Normal serum provides a sufficient quantity of endogenous proteins to saturate and block nonspecific binding sites on fixed samples or assay substrates. When used as an antibody diluent, non-immune serum also supplies a native chemical environment for antibodies to function properly without adding foreign protein components. Normal serum is frequently used for blocking or saturating generalized binding interactions for immunodetection methods, especially those involving tissue samples such as immunohistochemistry (IHC). Normal sera are also useful as controls for testing general and specific antibody purification methods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Ámbar, transparente
Contenido y almacenamiento –20 °C
Descripción Suero de control de ratón normal, 10 ml, ámbar/transparente, líquido, reactividad con especies de ratón, inmunógeno de inmunoglobulinas de ratón, no conjugado, filtración a través de 0,2 μm, tampón de almacenamiento con suero completo, contiene 0,1 % de ácida sódica como conservante, temperatura de almacenamiento –20 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de ratón
Cantidad 10 mL
Concentración Conc. Not Determined
Formulación Whole serum with 0.1% sodium azide
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), inmunohistoquímica y ensayos de cambio de movilidad electroforética
Conservante 0,1 % ácida sódica