Learn More
Gibco™ Suero de cabra normal
Código de producto. 10098792 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10098792 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10098792 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor PCN5000
 Artículo restringido
En stock
Suero de cabra normal
Suero de cabra normal. El suero completo se obtiene de cabras sanas no inmunizadas (preinmunes). El suero se aclara mediante un filtro de baja unión de proteínas de 0,8 micras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Especie Cabra/caprino
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de cabra
Cantidad 5 mL
Esterilidad Estéril
Condiciones de envío Hielo seco
Reactivo específico del analito. No se han establecido las características analíticas y de rendimiento.