Learn More
Invitrogen™ Normal Goat Serum (10%)
Código de producto. 10777043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10777043 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10777043 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 50197Z
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suero de cabra normal (10 %)
This 10% Normal Goat Serum blocking solution is ready-to-use, in phosphate buffered saline (pH 7.4) with 0.1% sodium azide. This normal goat serum is intended for use as a blocking solution when a second antibody of goat origin is applied in an immunohistochemical staining procedure.
To block non-specific binding from the goat second antibody, incubate the tissue section with 10% Normal Goat Serum for 10 minutes at room temperature prior to the primary antibody incubation step.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 y 8 °C
Especie De cabra⁄Caprino
Cantidad 15 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para uso en laboratorios