Learn More
Normal Goat IgG, Alexa Fluor 488, Negative Control, R&D Systems™
Descripción
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Control.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Dilución | Control 5 uL/10^6 cells |
| Alias de gen | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Símbolos de los genes | IGHG1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | NA |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Cantidad | 200 Tests |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?