Learn More
Normal Goat IgG, Alexa Fluor 488, Negative Control, R&D Systems™
Código de producto. 18154031
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 Tests
Tamaño de la unidad:
200 tests
18154031 200 Tests 200 tests
1 options
Código de producto. 18154031 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC108G
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Control 5 uL/10^6 cells
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno NA
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 200 Tests
ID de gen (Entrez) 3500
Especificidad de la prueba Serum was obtained from naive (non-immunized) goats.
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG