Learn More
(-)-Normacromerine, TRC
Código de producto. 30410509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30410509 500 mg
1 options
Código de producto. 30410509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN717000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41787-64-8
Fórmula molecular C11H17NO3
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo (alphaR)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol, Normacromerine, (R)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol
Nombre IUPAC (1R)-1-(3,4-dimetoxifenil)-2-(metilamino)etanol
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Normacromerine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-7-9(13)8-4-5-10(14-2)11(6-8)15-3/h4-6,9,12-13H,7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1208