Learn More
(-)-Normacromerina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Normacromerine-d3 |
| CAS | 1329805-62-0 |
| Fórmula molecular | C11H14D3NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-d3, Normacromerine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-7-9(13)8-4-5-10(14-2)11(6-8)15-3/h4-6,9,12-13H,7H2,1-3H3/t9-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC[C@H](O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-(3,4-dimetoxifenil)-2-(trideuteriometilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 214.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1397 |