Learn More
Dietilamida de Ácido Norlysergico, TRC
Código de producto. 30133392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133392 5 mg 5 miligramos
30011142 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7135305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35779-43-2
Fórmula molecular C19 H23 N3 O
Peso molecular (g/mol) 309.41
Sinónimo 6-Demethyl-LSD, 6-Nor-LSD, 6-Norlysergic Acid Diethylamide, D-(N6-Demethyl)lysergic Acid Diethylamide, N-Demethyl-LSD, N6-Demethyllysergic Acid Diethylamide, 9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8β-carboxamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8-carboxamide
Nombre IUPAC (6aR,9R)-N,N-dietil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norlysergic Acid Diethylamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O/c1-3-22(4-2)19(23)13-8-15-14-6-5-7-16-18(14)12(10-20-16)9-17(15)21-11-13/h5-8,10,13,17,20-21H,3-4,9,11H2,1-2H3/t13-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1841
Porcentaje de pureza >95%