Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ Tapas de tubos de RMN
Descripción
- Cuenta con un diseño patentado que soluciona muchos de los defectos de la tapa del tubo de RMN tradicional.
- Se puede aplicar de forma mucho más fácil y rápida, aumentando así la seguridad personal y ahorrando un tiempo valioso.
- Incorpora un diseño de sello avanzado, lo que le confiere capacidades superiores de sujeción y sellado.
- La retención superior de la tapa al tubo forma un sello abovedado que protege muestras valiosas o críticas, incluso durante el almacenamiento en frío refrigerado y los ciclos de temperatura variable, y resiste extracciones y reaplicaciones repetidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón para tubos de RMN |
| Color | Azul marino |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Tamaño | 5 mm |